Imprimer
Tri-sec-butanolate d'aluminium 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
191215000 191210025 191211000
ACRO191215000EA 113 EUR
ACRO191215000 ACRO191210025 ACRO191211000
Tri-sec-butanolate d'aluminium 97%
Tri-sec-butanolate d'aluminium
Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Point d'ébullition: 200…206 °C (30 mmHg)
Densité: 0.96 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009327
Numéro CAS: 2269-22-9
EINECS: 218-871-2
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 % (ex Al)