Imprimer
Acide cis-hexadec-9-énoïque
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
10009871-1 10009871-5 10009871-100 10009871-500
CAYM10009871-1EA 319 EUR
CAYM10009871-1 CAYM10009871-5 CAYM10009871-100 CAYM10009871-500
Acide cis-hexadec-9-énoïque
Acide cis-hexadec-9-énoïque
Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254.41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004437
Numéro CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9