Imprimer
Azetidine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 160 EUR
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetidine 98%
Azetidine
Formule: C₃H₇N
Point d'ébullition: 61…62 °C (760 mmHg)
Densité: 0.85 g/cm³
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005165
Numéro CAS: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
ONU: 2733
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %