Imprimer
Éther tert-amylique et éthylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1-Dimethylpropyl ethyl ether, Ethyl tert-pentyl ether
A1673.0025 A1673-25G A1673-5G
TCIAA1673.0025EA 0 EUR
TCIAA1673.0025 TCIAA1673-25G TCIAA1673-5G
Éther tert-amylique et éthylique ≥98.0% (par GC)
Éther tert-amylique et éthylique
Formule: C₇H₁₆O
MW: 116.2 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Numéro MDL: MFCD01727266
Numéro CAS: 919-94-8
ONU: 3271
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&vid=7f29619280dc0238ac70ff64b04f6447fdc663fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %