Imprimer
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
12390.2700 12390.3700 12390.4700 12390.5400
KRAF12390.2700EA 0 EUR
KRAF12390.2700 KRAF12390.3700 KRAF12390.4700 KRAF12390.5400
Potassium permanganate 0.05 mol/l (0.25 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07824