Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
|
Attention
|
Synonyms:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
25076.3000
25076.4000
25076.5400
25076.6400
KRAF25076.3000EA
62.1
EUR
KRAF25076.3000
KRAF25076.4000
KRAF25076.5400
KRAF25076.6400
Acide chlorhydrique 2 mol/l (2 N) Reag. Ph. Eur.
Acide chlorhydrique
Formule:
HCl MW: 36.46 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 ONU: 1789 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...