Imprimer
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, grade Technique pour la régénération des équipements de dessalage
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05091.5020 05091.6020 05091.7020
KRAF05091.5020EA 72.8 EUR
KRAF05091.5020 KRAF05091.6020 KRAF05091.7020
Sodium hydroxyde 25% en solution aqueuse, grade Technique pour la régénération des équipements de dessalage
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II