Imprimer
Sodium hydroxyde 2% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
05085.7020 05085.3000 05085.5020 05085.6020
KRAF05085.7020EA 196 EUR
KRAF05085.7020 KRAF05085.3000 KRAF05085.5020 KRAF05085.6020
Sodium hydroxyde 2% en solution aqueuse, très pur
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627