Imprimer
Sodium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
14543.0000 14543.3000 14543.5000
KRAF14543.0000EA 0 EUR
KRAF14543.0000 KRAF14543.3000 KRAF14543.5000
Sodium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3