Imprimer
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potassiumchloride
12923.2000 12923.3000 12923.5000
KRAF12923.2000EA 0 EUR
KRAF12923.2000 KRAF12923.3000 KRAF12923.5000
Potassium chlorure 0.2 mol/l (0.2 N) aqueous solution
Potassium chlorure
Formule: KCl
MW: 74.55 g/mol
Point d'ébullition: 1420
Point de fusion: 773
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011360
Numéro CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621