Imprimer

Ether de pétrole, 30…40 °C, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

07142.2700 07142.3700 07142.4700 07142.5500 07142.6700 07142.8900
KRAF07142.2700EA 33.1 EUR
KRAF07142.2700 KRAF07142.3700 KRAF07142.4700 KRAF07142.5500 KRAF07142.6700 KRAF07142.8900
Ether de pétrole, 30…40 °C, très pur
Ether de pétrole
Point d'ébullition: 30…40 °C (1013 hPa)
Densité: 0.62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081849
Numéro CAS: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
ONU: 1268
ADR: 3 I

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR