Imprimer
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
11431.5020 11431.6020 11431.7020
KRAF11431.5020EA 58.6 EUR
KRAF11431.5020 KRAF11431.6020 KRAF11431.7020
Sodium hydroxyde 4% en solution aqueuse, grade Technique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 323
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627