Imprimer
Potassium permanganate 0.0002 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
11551.2700 11551.3700 11551.4700 11551.5400
KRAF11551.2700EA 0 EUR
KRAF11551.2700 KRAF11551.3700 KRAF11551.4700 KRAF11551.5400
Potassium permanganate 0.0002 mol/l (0.001 N) en solution aqueuse
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 3082
ADR: 9,III