Imprimer
Acide dichloroacétique pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: DCA Deblock, DCA
20362.1700 20362.3700 20362.4700
KRAF20362.1700EA 0 EUR
KRAF20362.1700 KRAF20362.3700 KRAF20362.4700
Acide dichloroacétique pour la synthèse
Acide dichloroacétique
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Point d'ébullition: 194
Point de fusion: ∼–4 °C
Densité: 1.563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004223
Numéro CAS: 79-43-6
EINECS: 201-207-0
ONU: 1764
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03075