Imprimer
1-Méthylimidazole pour la synthèse
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
07133.2700 07133.3700
KRAF07133.2700EA 142 EUR
KRAF07133.2700 KRAF07133.3700
1-Méthylimidazole pour la synthèse
1-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
MW: 82.11 g/mol
Point d'ébullition: 198
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005292
Numéro CAS: 616-47-7
EINECS: 210-484-7
ONU: 3267
ADR: 8 II