Imprimer
Acide chlorhydrique 0.005 mol/l (0.005 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
14354.3000 14354.4000 14354.5020 14354.5400 14354.6020 14354.6400
KRAF14354.3000EA 64.7 EUR
KRAF14354.3000 KRAF14354.4000 KRAF14354.5020 KRAF14354.5400 KRAF14354.6020 KRAF14354.6400
Acide chlorhydrique 0.005 mol/l (0.005 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 III