Imprimer
Potassium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
14347.3000 14347.5020 14347.5400 14347.6020 14347.6400
KRAF14347.3000EA 102 EUR
KRAF14347.3000 KRAF14347.5020 KRAF14347.5400 KRAF14347.6020 KRAF14347.6400
Potassium hydroxyde 0.05 mol/l (0.05 N) en solution aqueuse
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Point d'ébullition: 1320
Point de fusion: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806