Imprimer

Acide acétique 0.01 mol/l (0.01 N)

Fournisseur: Bernd Kraft

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

20107.2000 20107.3000 20107.5000 20107.6000
KRAF20107.2000EA 0 EUR
KRAF20107.2000 KRAF20107.3000 KRAF20107.5000 KRAF20107.6000
Acide acétique 0.01 mol/l (0.01 N)
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Point d'ébullition: 118
Point de fusion: 17
Point d'éclair: 38,5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR