Imprimer
Adamantane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A14041.0B A14041.18 A14041.30
A14041.0BEA 490 EUR
A14041.0B A14041.18 A14041.30
Adamantane ≥98%
Adamantane
Purity: 98% CAS No.: 281-23-2 Molecular Formula: C10H16 Formula Weight: 136.24 Melting Point: 266-268°(sealed tube) Beilstein Reference: 1901173 Merck Reference: 14,149 MDL No.: MFCD00074719
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 171 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 266…268 °C (tube scellé)
Densité: 1,070
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074719
Numéro CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Merck Index: 14,149