Imprimer
2-Adamantanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A10697.06 A10697.14
A10697.06EA 47.2 EUR
A10697.06 A10697.14
2-Adamantanol ≥98%
2-Adamantanol
Purity: 98% CAS No.: 700-57-2 Molecular Formula: C10H16O Formula Weight: 152.24 Melting Point: 299-303°(sealed tube) Beilstein Reference: 1903957
Formule: C₁₀H₁₆O
Point de fusion: 299…303 °C (sealed tube)
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074744
Numéro CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7