Imprimer
2-Bromoadamantane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
B22760.06 B22760.14
B22760.06EA 64.3 EUR
B22760.06 B22760.14
2-Bromoadamantane ≥98%
2-Bromoadamantane
Purity: 98% CAS No.: 7314-85-4 Molecular Formula: C10H15Br Formula Weight: 215.14 Melting Point: 136-141° Beilstein Reference: 4655839
Formule: C₁₀H₁₅Br
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136…141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074745
Numéro CAS: 7314-85-4
EINECS: 230-777-3