Imprimer
2,3,5-Triméthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1327-1G T1327-5G
TCIAT1327-1GEA 91.3 EUR
TCIAT1327-1G TCIAT1327-5G
2,3,5-Triméthylthiophène ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Triméthylthiophène
Formule: C₇H₁₀S
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00142784
Numéro CAS: 1795-05-7
EINECS: 217-269-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&vid=acc995956ad3ed1e262f313881038256e542aaa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %