Imprimer
2-Bromothiophène ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thienyl bromide
A11959.0B A11959.18 A11959.30
A11959.0BEA 322 EUR
A11959.0B A11959.18 A11959.30
2-Bromothiophène ≥98%
2-Bromothiophène
Purity: 98+% CAS No.: 1003-09-4 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -10° Boiling Point: 149-152° Beilstein Reference: 104663 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00005417
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Point d'ébullition: 149…152 °C
Point de fusion: < –10 °C
Densité: 1.701
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1 II