Imprimer
2-Bromothiophène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Thienyl bromide
154290500 154292500 154290010
ACRO154290500EA 44.4 EUR
ACRO154290500 ACRO154292500 ACRO154290010
2-Bromothiophène 98%
2-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163.04 g/mol
Point d'ébullition: 149…151 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.68 g/cm³
Point d'éclair: 52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure