2,4-Dibromothiophène ≥90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L13591.06
L13591.14
L13591.06EA
60.5
EUR
L13591.06
L13591.14
2,4-Dibromothiophène ≥90%
2,4-Dibromothiophène
Purity: 90+%
CAS No.: 3140-92-9
Molecular Formula: C4H2Br2S
Formula Weight: 241.94
Flash Point:
Formule:
C₄H₂Br₂S Point d'ébullition: 215 °C Point de fusion: –30 °C Densité: 2.160 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043889 Numéro CAS: 3140-92-9 ONU: 2810 ADR: 6.1,III |