Imprimer
2,6-Lutidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
A10478.0F A10478.AC A10478.AE A10478.AP
A10478.0FEA 382 EUR
A10478.0F A10478.AC A10478.AE A10478.AP
2,6-Lutidine ≥98%
2,6-Lutidine
Purity: 98+% CAS No.: 108-48-5 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4970 Odour: Unpleasant Melting Point: -7° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 105690 Merck Reference: 14,5616 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006345
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 143…145 °C
Point de fusion: –7 °C
Densité: 0.923
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5616