Imprimer
2,6-Lutidine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
125190010 125192500 125190025
ACRO125190010EA 152 EUR
ACRO125190010 ACRO125192500 ACRO125190025
2,6-Lutidine 99%
2,6-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 143…145 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4966 to 1.4986 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %