Imprimer
2,4-Lutidine 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Dimethylpyridine
125181000 125185000
ACRO125181000EA 101 EUR
ACRO125181000 ACRO125185000
2,4-Lutidine 98+%
2,4-Lutidine
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 159 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006337
Numéro CAS: 108-47-4
EINECS: 203-586-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Total volume capacity ≥1.10 eq/l (OH) as is