Imprimer
2,3-Lutidine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethylpyridine
L03697.14 L03697.22 L03697.36
L03697.14EA 30.9 EUR
L03697.14 L03697.22 L03697.36
2,3-Lutidine ≥99%
2,3-Lutidine
Purity: 99% CAS No.: 583-61-9 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.5080 Odour: Unpleasant Melting Point: -17° Boiling Point: 160-161° Beilstein Reference: 106418 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00009605
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 160…161 °C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0.948
Point d'éclair: 50 °C (122 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009605
Numéro CAS: 583-61-9
EINECS: 209-514-1
ONU: 2929
ADR: 6.1,II