Imprimer
2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B22495.03 B22495.06 B22495.14
B22495.03EA 30.5 EUR
B22495.03 B22495.06 B22495.14
2-(3-Phénylpropyl)pyridine ≥99%
2-(3-Phénylpropyl)pyridine
Purity: 99% CAS No.: 2110-18-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 100°(212°F) Boiling Point: 142-143°/1mm MDL No.: MFCD00191237
Formule: C₁₄H₁₅N
Point d'ébullition: 142…143 °C (1 mmHg)
Densité: 1.017
Point d'éclair: 100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191237
Numéro CAS: 2110-18-1
EINECS: 218-300-7