Imprimer
2-Chloro-6-méthylpyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
B20174.06 B20174.14
B20174.06EA 69.8 EUR
B20174.06 B20174.14
2-Chloro-6-méthylpyridine ≥98%
2-Chloro-6-méthylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 18368-63-3 Molecular Formula: C6H6ClN Formula Weight: 127.57 Flash Point: 73°(163°F) Refractive Index: 1.5265 Boiling Point: 64-68°/10mm Beilstein Reference: 107187 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006245
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127.57 g/mol
Point d'ébullition: 64…68 °C (10 mmHg)
Densité: 1.167
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006245
Numéro CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ONU: 2810
ADR: 6.1 III