Imprimer
Pyridine, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
8073.1000EA 226.41 EUR
8073.1000 8073.2500
Pyridine, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Pyridine
Formule: C₅H₅N
Point d'ébullition: 115 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011732
Numéro CAS: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
ONU: 1282
ADR: 3,II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Ammonia (NH3) max. 0.002 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Reducing Substances passes test
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Solubility in Water passes test
Suitability for OH groups determ. by phthalisation passes test
Sulfate (SO4) max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.1 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 1.0