Imprimer
2-Méthoxypyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13675.14 A13675.22 A13675.36
A13675.14EA 34.7 EUR
A13675.14 A13675.22 A13675.36
2-Méthoxypyridine ≥98%
Purity: 98% CAS No.: 1628-89-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.5040 Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 108189 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00006262
Formule: C₆H₇NO
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 1,046
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006262
Numéro CAS: 1628-89-3
EINECS: 216-623-8
ONU: 3271
ADR: 3,III