Imprimer
3-Iodopyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
B23225.14 B23225.06
B23225.14EA 364 EUR
B23225.14 B23225.06
3-Iodopyridine ≥99%
3-Iodopyridine
Purity: 99% CAS No.: 1120-90-7 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Flash Point: 106°(222°F) Melting Point: 53-56° Boiling Point: 90-92°/14mm Beilstein Reference: 106059 MDL No.: MFCD00023553
Formule: C₅H₄IN
Point d'ébullition: 90…92 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 53…56 °C
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023553
Numéro CAS: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6