3-Iodopyridine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
137440010
137440100
ACRO137440010EA
33.2
EUR
ACRO137440010
ACRO137440100
3-Iodopyridine 99%
3-Iodopyridine
Formule:
C₅H₄IN Point d'ébullition: 90…92 °C (14 mmHg) Point de fusion: 53…56 °C Point d'éclair: 106 °C |
Numéro MDL:
MFCD00023553 Numéro CAS: 1120-90-7 EINECS: 214-322-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |