Imprimer
2-Fluoropyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
A11627.09EA 48.3 EUR
A11627.09 A11627.14 A11627.22 A11627.30
2-Fluoropyridine ≥99%
2-Fluoropyridine
Purity: 99% CAS No.: 372-48-5 Molecular Formula: C5H4FN Formula Weight: 97.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.4670 Boiling Point: 124-126° Beilstein Reference: 1515 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006224
Formule: C₅H₄FN
Point d'ébullition: 124…126 °C
Densité: 1,129
Point d'éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006224
Numéro CAS: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
ONU: 1993
ADR: 3,III