Imprimer
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10709.14 A10709.22
A10709.14EA 55.2 EUR
A10709.14 A10709.22
2-Chloro-5-nitropyridine ≥99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Purity: 99% CAS No.: 4548-45-2 Molecular Formula: C5H3ClN2O2 Formula Weight: 158.54 Flash Point: 158°(316°F) Melting Point: 104-109° Beilstein Reference: 120453 MDL No.: MFCD00006240
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 104…109 °C
Point d'éclair: 158 °C (316 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3