Imprimer
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
109740250 109741000
ACRO109740250EA 105 EUR
ACRO109740250 ACRO109741000
2-Chloro-5-nitropyridine 99%
2-Chloro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006240
Numéro CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
GC ≥98.5 %
Titrable free acid ≤0.005 meq/g