Imprimer
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
186000100 186000500 186002500
ACRO186000100EA 29.3 EUR
ACRO186000100 ACRO186000500 ACRO186002500
2,6-Dichloro-3-nitropyridine 90% tech.
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192.99 g/mol
Point de fusion: 58…68 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006234
Numéro CAS: 16013-85-7
EINECS: 240-151-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 68 °C
Water ≤10 % (K.F.)
GC ≥88 %