Imprimer
2,6-Dichloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
113730050 113731000
ACRO113730050EA 24.3 EUR
ACRO113730050 ACRO113731000
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84…89 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006244
Numéro CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 89 °C
GC ≥97.5 %
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %