Imprimer
2,5-Dichloropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15442.14 A15442.18
A15442.14EA 103 EUR
A15442.14 A15442.18
2,5-Dichloropyridine ≥98%
2,5-Dichloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 16110-09-1 Molecular Formula: C5H3Cl2N Formula Weight: 147.99 Flash Point: 112°(233°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 190-191° Beilstein Reference: 108886 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006239
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 190…191 °C
Point de fusion: 59…62 °C
Point d'éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006239
Numéro CAS: 16110-09-1
EINECS: 240-278-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III