Imprimer
2,4-Dichloropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
379470050 379470250
ACRO379470050EA 90.2 EUR
ACRO379470050 ACRO379470250
2,4-Dichloropyridine 98%
2,4-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1,37 g/cm³
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955618
Numéro CAS: 26452-80-2
EINECS: 247-717-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %