Imprimer
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
357670010 357670050
ACRO357670010EA 29.7 EUR
ACRO357670010 ACRO357670050
2-Bromo-5-nitropyridine 98%
2-Bromo-5-nitropyridine
Formule: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Point d'ébullition: 145…147 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 137…141 °C
Numéro MDL: MFCD00006222
Numéro CAS: 4487-59-6
EINECS: 224-777-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %