5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L19610.14
L19610.06
L19610.14EA
204
EUR
L19610.14
L19610.06
5-Bromo-2-iodopyridine ≥98%
5-Bromo-2-iodopyridine
Purity: 98%
CAS No.: 223463-13-6
Molecular Formula: C5H3BrIN
Formula Weight: 283.89
Melting Point: 113-116°
Beilstein Reference: 2119
Formule:
C₅H₃BrIN Point de fusion: 113…116 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00691506 Numéro CAS: 223463-13-6 |