Imprimer
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
B24862.06 B24862.14
B24862.06EA 36.8 EUR
B24862.06 B24862.14
5-Bromo-2-chloropyridine ≥98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Purity: 98% CAS No.: 53939-30-3 Molecular Formula: C5H3BrClN Formula Weight: 192.44 Melting Point: 68-72° Beilstein Reference: 108887
Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318951
Numéro CAS: 53939-30-3