Imprimer
3,5-Dibromopyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A10875.06 A10875.14 A10875.22
A10875.06EA 75.3 EUR
A10875.06 A10875.14 A10875.22
3,5-Dibromopyridine ≥98%
3,5-Dibromopyridine
Purity: 98+% CAS No.: 625-92-3 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 108477
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Point d'ébullition: 222
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014634
Numéro CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4