Imprimer
3,5-Dibromopyridine 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
330130100 330130250 330131000
ACRO330130100EA 104 EUR
ACRO330130100 ACRO330130250 ACRO330131000
3,5-Dibromopyridine 98+%
3,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 110…114 °C
Point d'éclair: >115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014634
Numéro CAS: 625-92-3
EINECS: 210-916-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥98.0 %