Imprimer
2,6-Dibromopyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15397.14 A15397.22 A15397.36
A15397.14EA 58.7 EUR
A15397.14 A15397.22 A15397.36
2,6-Dibromopyridine ≥98%
2,6-Dibromopyridine
Purity: 98% CAS No.: 626-05-1 Molecular Formula: C5H3Br2N Formula Weight: 236.90 Flash Point: 213°(415°F) Odour: Recognizable Boiling Point: 255° Beilstein Reference: 108922 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006223
Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C
Point de fusion: 117…120 °C
Point d'éclair: 213 °C (415 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006223
Numéro CAS: 626-05-1
EINECS: 210-926-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 II