Tétrahydrofuranne, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Fournisseur: Merck
|
Danger
|
Synonyms:
Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
MQ200
1.07025.2500
1.07025.4000
1.07025.2500EA
204
EUR
1.07025.2500
1.07025.4000
Tétrahydrofuranne, EMPARTA® ACS zA, Supelco®
Tétrahydrofuranne
Formule:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Point d'ébullition: 66 Point de fusion: –108.5 °C Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –21.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005356 Numéro CAS: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 ONU: 2056 ADR: 3 II ATTEINDRE: 05-2114615188-48 Merck Index: 12,09351 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -108.5 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 65 - 66 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 173 hPa (20 °C) |
Flash Point | -21.5 °C |
Refractive Index | 1.407 (20 °C) |
Explosion Limit | 1.5 - 12.4 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 215 °C |
Evaporation Number | 2.3 |