Imprimer
1,5-Diméthylnaphtalène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A16819.88 A16819.MC A16819.ME
A16819.88EA 547 EUR
A16819.88 A16819.MC A16819.ME
1,5-Diméthylnaphtalène ≥99%
1,5-Diméthylnaphtalène
Purity: 99% CAS No.: 571-61-9 Molecular Formula: C12H12 Formula Weight: 156.23 Odour: Odourless Melting Point: 78-82° Boiling Point: 265-266° Beilstein Reference: 2039843 MDL No.: MFCD00004038
Formule: C₁₂H₁₂
Point d'ébullition: 265…266 °C
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004038
Numéro CAS: 571-61-9
EINECS: 209-338-5